Learn More
MP Biomedicals™ CellMaxx™ Bovine Albumin, Low Endotoxin, Stem Cell Culture
Lipid-rich bovine serum albumin, suitable for stem cell culture and media formulation
71.00 € - 2975.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mammalian Cell Culture |
---|---|
Zusammensetzung | Lipid-rich |
Molekulargewicht | 66 |
Name | CellMaxx™ Bovine Albumin, Low Endotoxin |
pH-Bereich | 6.5 to 7.5 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17308573
|
MP Biomedicals™
0219989610 |
10g |
71.00 €
10 Gramm |
Verfügbar ab: 28-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17358583
|
MP Biomedicals™
0219989625 |
25g |
113.00 €
25 Gramm |
Verfügbar ab: 20-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17318573
|
MP Biomedicals™
0219989650 |
50g |
212.00 €
50 Gramm |
Verfügbar ab: 25-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11401655
|
MP Biomedicals™
0219989680 |
100g |
345.00 €
100 Gramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15702272
|
MP Biomedicals™
0219989690 |
500g |
1555.00 €
500 Gramm |
Verfügbar ab: 20-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11411655
|
MP Biomedicals™
0219989691 |
1000g |
2975.00 €
1 Kilogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Chromatographically purified for culturing embryonic, mesenchymal and hematopoietic cells. Lipid-rich formulation can be substituted for Albumax™ II.
Physical characteristics:
- Form: Off white to brown powder
- Purity:≥98% (w/w)
- Total Protein: ≥96%
- pH (4%): 6.5 to 7.5
- Solubility: Dissolves in 20 minutes at 20° to 25°C
- Moisture: ≤5% w/w
- Endotoxin: ≤1EU/mg
- Mycoplasma: Negative
- Bioburden: ≤100cfu/g
- Virus (9CFR): Negative
- Reported: Lipid content
Certifications: ISO9001, ISO13485, cGMP, EDQM
Spezifikation
Mammalian Cell Culture | |
66 | |
6.5 to 7.5 | |
Bovine | |
Powder |
Lipid-rich | |
CellMaxx™ Bovine Albumin, Low Endotoxin | |
Chromatography | |
4°C |