Learn More
MP Biomedicals™ Lysematrix C, 2 ml-Röhrchen
Enthält 1 mm-Silikasphären. Lysematrix C wird vorwiegend zur Lyse von Hefe und Pilzen verwendet, kann aber auch für Schimmelpilze, Sporen und Fadenalgen genutzt werden.
275.60 € - 1876.20 €
Spezifikation
Bead-Typ | Silikasphären |
---|---|
Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. |
Probentyp | Hefe, Pilze, Algen |
DNase | DNase-frei |
Zur Verwendung mit (Geräte) | FastPrep Geräte oder andere Bead Beater |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11482410
|
MP Biomedicals™
116912050 |
50 x 2-ml-Röhrchen |
275.60 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11492410
|
MP Biomedicals™
116912100 |
100 x 2-ml-Röhrchen |
434.60 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11402420
|
MP Biomedicals™
116912500 |
500 x 2-ml-Röhrchen |
1876.20 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Röhrchengröße: 2 ml
- Probentyp:Hefe und Hefesporen, Pilze und Pilzsporen, Algen
- Anzureicherndes Molekül: DNA, RNA, Proteine, sonstige Kleinmoleküle
Zertifizierungen
DNase- und RNase-frei
Spezifikation
Silikasphären | |
Hefe, Pilze, Algen | |
FastPrep Geräte oder andere Bead Beater | |
Lysematrix C |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
DNase-frei | |
Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren, Homogenisierung | |
RNase-frei |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.