Learn More
MP7, MedChemExpress
Artikelnummer. 16476068
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16476068 10 mg 10 Milligramm
16466466 100 mg -
16462207 50 mg 50 Milligramm
16438677 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16476068 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY14440
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress MP7 (PDK1 inhibitor) is a phosphoinositide-dependent kinase-1 (PDK1) inhibitor.
MP7 (PDK1 inhibitor) is a phosphoinositide-dependent kinase-1 (PDK1) inhibitor.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material MP7
CAS 1001409-50-2
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C28H22F2N4O4
Menge 10 mg
Synonym PDK1 inhibitor
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (193.61 mM)
SMILES O=C(C1=CC=CN(CC2=CC=C(F)C(F)=C2)C1=O)N[C@H](C3=CC=CC=C3)COC4=CC=C(N5)C(NC5=O)=C4
Molekulargewicht (g/mol) 516.5
Formelmasse 516.5
Reinheit (%) 99.83%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease