Learn More
MRE11 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 10744-1-AP-150UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16887323
  • 399.00 € / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 30-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Mre11 is an 80 kDa protein that acts as a Mn+2 dependent double stranded DNA 3′ to 5′ exonuclease and a single stranded DNA endonuclease. It is part of a larger complex with Rad50, p95 (Nibrin) and possibly other associated proteins involved in the nucleolytic end-processing of double strand breaks and telomere maintece.
Spezifikation
Spezifikation
MRE11
Polyclonal
Unconjugated
MRE11
ATLD, HNGS1, MRE11, MRE11 homolog 1, MRE11 homolog A, MRE11A, MRE11B
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
17535, 4361, 64046
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P49959, Q61216
MRE11, Mre11a
MRE11 Fusion Protein Ag1105
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat