Learn More
MRE3008F20, MedChemExpress
Artikelnummer. 16466527
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16466527 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16466527 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY103178
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
MedChemExpress MRE3008F20 is a highly potent and selective antagonist of adenosine A3 receptor (AA3R), inhibiting agonist-induced cAMP elevation in resting T lymphocytes with an IC50 of 5 nM.
MRE3008F20 is a highly potent and selective antagonist of adenosine A3 receptor (AA3R), inhibiting agonist-induced cAMP elevation in resting T lymphocytes with an IC50 of 5 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material MRE3008F20
CAS 252979-43-4
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H20N8O3
Menge 5 mg
SMILES O=C(NC1=CC=C(OC)C=C1)NC2=NC3=NN(CCC)C=C3C4=NC(C5=CC=CO5)=NN24
Molekulargewicht (g/mol) 432.44
Formelmasse 432.44
Reinheit (%) 99.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death