Learn More
MS023, MedChemExpress
Beschreibung
MS023 is a potent, selective, and cell-active inhibitor of human type I protein arginine methyltransferases (PRMTs) inhibitor, with IC50s of 30, 119, 83, 4 and 5 nM for PRMT1, PRMT3, PRMT4, PRMT6, and PRMT8, respectively.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | MS023 |
| CAS | 1831110-54-3 |
| Farbe | Light Nude |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C17H25N3O |
| Menge | 100 mg |
| Löslichkeitsinformationen | H2O : 66.67 mg/mL (231.98 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 30 mg/mL (104.38 mM) |
| SMILES | CN(CCN)CC1=CNC=C1C2=CC=C(OC(C)C)C=C2 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 287.4 |
| Formelmasse | 287.4 |
| Mehr anzeigen |