Learn More
Mubritinib, MedChemExpress
Beschreibung
Mubritinib (TAK-165) is a potent and selective EGFR2/HER2 inhibitor with an IC50 of 6 nM.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Mubritinib |
| CAS | 366017-09-6 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C25H23F3N4O2 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | TAK-165 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 50 mg/mL (106.73 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | FC(C1=CC=C(/C=C/C2=NC(COC3=CC=C(CCCCN4N=NC=C4)C=C3)=CO2)C=C1)(F)F |
| Molekulargewicht (g/mol) | 468.47 |
| Mehr anzeigen |