Learn More
BD Biosciences™ Multi-Check CD4 Low Control (CE/IVD)
Vorgesehen als vollständige Prozesskontrolle für die Immunphänotypisierung durch Durchflusszytometrie.
Marke:  BD Biosciences™ 340916
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05710kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15895938
  • 935.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Vollständige Prozesskontrolle für die Immunphänotypisierung durch Durchflusszytometrie.
  • Kontrolle der Antikörperfärbung, der Rot-Blutzellen-Lyse (RBC), der Geräteeinrichtung und -leistung sowie der Datenanalyse.
  • Stabile Kontrolle mit zugewiesenen Werten, die zur Überwachung des Immunophänotypisierungs-Prozesses verwendet werden können.
  • Die BD Multi-Check CD4 Low Control sollte wie Vollblut behandelt werden.
Spezifikation
Spezifikation
Fläschchen aufrecht und fest verschlossen bei 2 bis 8 °C lagern.
Ungeöffnete Fläschchen sind bis zum Verfallsdatum stabil.Geöffnete Fläschchen sind bei ordnungsgemäßer Handhabung 9 thermische Zyklen lang stabil.
5 x 2,5 ml
IVD 2/2014, CE 23-5208-04