Learn More
Buerkle™ Multi-Sammler
Multi-Sammler mit mehreren geschlossenen Kammern, für Multi-Zielpunktproben aus mehreren vorbestimmten Probentiefen. Der große Vorteil der Zonensammler liegt darin, dass Allschichtproben aus allen Schichten eines Gebindes gesammelt werden können.
Marke: Buerkle™ 5316-3150
1086.22 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.53400kg
Beschreibung
- Aus allen Schichten des Behälters können Proben gesammelt werden
- Mit den Lanzen lässt sich verschiedenes Schüttgut entnehmen, von besonders feinen Pulvern bis hin zu großkörnigem Gut wie Mais oder Nüssen
- Die sichere und zuverlässige Probenahme wird durch nützliches Spezialzubehör wie Dichthülsen, Quali-Paper, Reinigungspinsel, Entleerungsvorrichtungen und Close-it Kontrollversiegelungen noch einfacher
- Aluminium, AISI 316L (1.4404) oder AISI 316L/PTFE
- Ausführung aus AISI 316L (1.4404)/PTFE mit geringem Gewicht aufgrund von Probenkammern aus PTFE.
- Mit Farbcodierungssystem
- 25 mm Ø
- Geringstmöglicher Abstand zwischen Innen- und Außenrohr
- Einfache Reinigung, abnehmbare Spitze
- Farbcodierung (Multi- und Uno-Probenehmer)
- Ultrareine Materialien
- Ausgezeichnete Verarbeitung, robustes Modell
Spezifikation
Multi-Probenehmer | |
Autoklavierbar | |
T-Form | |
Einführtiefe: 1355 mm | |
Für Mehrpunkt-Probenahmen aus mehreren vorher festgelegten Probenahme-Tiefen, Lebensmittel |
Edelstahl (V4A) | |
5 Kammern | |
17 mL | |
DIN | |
1500 mm |