Learn More
Axygen™ MultiRack Spitzen-Nachfüllsystem
Das MultiRack Spitzensystem wurde für die meisten Pipetten auf dem Markt entwickelt. Es handelt sich um ein austauschbares Komplettsystem, das in Großpackungen, im Gestell, als Filter- und Nachfüllpack angeboten wird, um den vielfältigen Anforderungen in der Laborumgebung gerecht zu werden.
40.45 € - 41.75 €
Spezifikation
Gefiltert | Ungefiltert |
---|---|
Sterilität | Unsteril |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Zertifizierung/Konformität | ISO 13845 |
Reinigungsnachweise | Keine nachweisbare(n) DNase/RNase, humane DNA und PCR-Inhibitoren |
Produktcode | Marke | Gestellfarbe | Volumen (metrisch) | Spitzenform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gestellfarbe | Volumen (metrisch) | Spitzenform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
16302227
|
Axygen™
MR-10XT-RL |
Rot | 10 μl | Extra lang |
40.45 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
16372227
|
Axygen™
MR-200-RL |
Gelb | 200 μl | Universal |
40.45 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
16332237
|
Axygen™
MR-300-RL |
Grün | 300 μl | Universal |
41.75 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
16352217
|
Axygen™
MR-1000XT-RL |
Blau | 1250 μl | Extra lang |
40.45 €
768 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Descripción
- Entwickelt für Axygen™ MultiRack sowie Racks anderer Hersteller ohne mühsame Neuausrichtung
- Dieses Design spart nicht nur Platz im Labor, sondern verbraucht auch weniger Kunststoff und verringert so die Umweltbelastung
- Reload-Spitzen sind in einer Vielzahl von Größen erhältlich (10 μl verlängert, 200 μl, 300 μl und 1000 μl verlängert)
- Frei von nachweisbaren DNase-/RNase-/humanen DNA-/PCR-Inhibitoren
- Nicht-pyrogenisch
- Hergestellt in einem ISO-zertifizierten Werk in den USA
- Vollständig autoklavierbar
Especificaciones
Ungefiltert | |
Autoklavierbar | |
Keine nachweisbare(n) DNase/RNase, humane DNA und PCR-Inhibitoren | |
System neu laden | |
Ja | |
Polyethylen |
Unsteril | |
ISO 13845 | |
Nachfüllpackung | |
Ja | |
MultiRack |