missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mecmesin™ Multitest-i Prüfständer mit computergesteuerter Kraft
Für Produktionstests geeignet.
1582.50 € - 11925.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Prüfstand |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für Authentizitätstests |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11953998
|
Mecmesin™
879003 |
Kraft: 50N |
1582.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11933908
|
Mecmesin™
805102 |
Kraft: 2.5N |
11925.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Bauprogramm
- Entwerfen und passen Sie Ihre Kraft- oder Zugprüfung an
- Intuitive, leicht zu erlernende Anwenderoberfläche
- Symbolleisten vereinfachen die Testverwaltung
- Erstellen Sie Kriterien für Bestanden/Nicht bestanden der Probe
- Automatische Erkennung von Parametern wie Spitzenlast, Durchschnittslast usw.
- Enthält eine Bibliothek mit typischen Testverfahren
- Verdrängung
- Pause oder Zeit
Spezifikation
Prüfstand | |
Geeignet für Authentizitätstests |