Learn More
Metro™ MW-Serie Mehrzweckwagen mit Drahteinlegeböden
Hergestellt aus Super Erecta™ Einlegeböden mit geteilten Kunststoffmuffen, zwei einteiligen Griffen und Rollen mit ringförmigen Stoßfängern, ist der Mehrzweckwagen der Serie Metro MW mit Drahteinlegeböden eine gute Ergänzung für jeden Arbeitsplatz.
Marke: Metro™ MW712
Weitere Details : Netto-Gewicht : 27.78400kg
Beschreibung
Wagen
- Tragfähigkeit: 375 lbs. (170.1 kg)
- Vollständig austauschbare Super Erecta Regalböden
- Die mittlere Ablage kann in jeder Höhe in Schritten von 1 in. (2.5 cm) positioniert werden
- Einteilige Griffe aus Edelstahl oder Chrom (je nach Modell) bieten verbesserte Steifigkeit und Haltbarkeit
- 18 in. breite Wagen (46 cm) verfügen über Rollen mit einem Durchmesser von 4 in. (10 cm); 21 in. (53 cm) und 24 in. breite Wagen (61 cm) verfügen über Rollen mit einem Durchmesser von 5 in. (13 cm)
- Drei Stufen
- 375 lbs (170 kg) Tragfähigkeit pro Wagen
- Verchromte oder Edelstahl-Einlegeböden mit geschütztem Fachwerk-Design für zusätzliche Festigkeit erhältlich
- Die Ecken lassen sich zur sicheren Befestigung leicht über spezielle, konische Schnapphülsen aus Kunststoff schieben
Bestellinformation
Lieferung erfolgt in Einzelteile zerlegt. Schnelle und einfache Montage/Demontage ohne Werkzeug.
Spezifikation
Hilfsmittelwagen | |
3-Stufen-Modell | |
Transport von Materialien, die eine flache, feste Oberfläche erfordern | |
39 Zoll | |
Super Erecta™ 3 Drahteinlegeböden aus Edelstahl mit geteilten Kunststoffmuffen, 2 einteilige Griffe aus Edelstahl, Rollen mit einem Durchmesser von 5 in, Ringstoßfänger mit 3.5 in | |
91 cm | |
170 kg | |
Edelstahl | |
61 cm |
NSF | |
91 x 61 x 99 cm (36 x 24 x 39 in.) | |
Edelstahl | |
99 cm | |
36 Zoll | |
375 lbs. | |
3 | |
24 Zoll |