Learn More
Metro™ MW-Serie Mehrzweckwagen mit Drahteinlegeböden
Hergestellt aus Super Erecta™ Einlegeböden mit geteilten Kunststoffmuffen, zwei einteiligen Griffen und Rollen mit ringförmigen Stoßfängern, ist der Mehrzweckwagen der Serie Metro MW mit Drahteinlegeböden eine gute Ergänzung für jeden Arbeitsplatz.
270.00 € - 885.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Mehrzweckwagen |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | NSF |
Beschreibung | 3-tier Model |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Transporting materials that require an expanse of flat, solid surface |
Tragkraft (angloamerikanisch) | 375 lb. |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15937181
|
Metro™
MW712 |
91 x 61 x 99 cm (36 x 24 x 39 in.) | Super Erecta™ 3 Drahteinlegeböden aus Edelstahl mit geteilten Kunststoffmuffen, 2 einteilige Griffe aus Edelstahl, Rollen mit einem Durchmesser von 5 in, Ringstoßfänger mit 3.5 in |
885.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15997171
|
Metro™
MW701 |
61 x 46 x 97 cm (24 x 18 x 38 in.) | Super Erecta™3 glatte, verchromte Gittereinlegeböden mit geteilten Kunststoffmuffen, 2 einteilige verchromte Griffe, Rollen mit einem Durchmesser von 4 Zoll, ringförmige Stoßfänger mit einem Durchmesser von 3.5 Zoll |
270.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15927181
|
Metro™
MW708 |
91 x 53 x 99 cm (36 x 21 x 39 in.) | Super Erecta™ 3 Drahteinlegeböden aus Edelstahl mit geteilten Kunststoffmuffen, 2 einteilige Griffe aus Edelstahl, Rollen mit einem Durchmesser von 5 in, Ringstoßfänger mit 3.5 in |
835.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15917181
|
Metro™
MW704 |
76 x 46 x 97 cm (30 x 18 x 38 in.) | Super Erecta™ 3 Drahteinlegeböden aus Edelstahl mit geteilten Kunststoffmuffen, 2 einteilige Griffe aus Edelstahl, Rollen mit einem Durchmesser von 4 in, Ringstoßfänger mit 3.5 in |
740.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15907181
|
Metro™
MW702 |
61 x 46 x 97 cm (24 x 18 x 38 in.) | Super Erecta™ 3 Drahteinlegeböden aus Edelstahl mit geteilten Kunststoffmuffen, 2 einteilige Griffe aus Edelstahl, Rollen mit einem Durchmesser von 4 in, Ringstoßfänger mit 3.5 in |
670.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Wagen
- Tragfähigkeit: 375 lbs. (170.1 kg)
- Vollständig austauschbare Super Erecta Regalböden
- Die mittlere Ablage kann in jeder Höhe in Schritten von 1 in. (2.5 cm) positioniert werden
- Einteilige Griffe aus Edelstahl oder Chrom (je nach Modell) bieten verbesserte Steifigkeit und Haltbarkeit
- 18 in. breite Wagen (46 cm) verfügen über Rollen mit einem Durchmesser von 4 in. (10 cm); 21 in. (53 cm) und 24 in. breite Wagen (61 cm) verfügen über Rollen mit einem Durchmesser von 5 in. (13 cm)
- Drei Stufen
- 375 lbs (170 kg) Tragfähigkeit pro Wagen
- Verchromte oder Edelstahl-Einlegeböden mit geschütztem Fachwerk-Design für zusätzliche Festigkeit erhältlich
- Die Ecken lassen sich zur sicheren Befestigung leicht über spezielle, konische Schnapphülsen aus Kunststoff schieben
Bestellinformation
Lieferung erfolgt in Einzelteile zerlegt. Schnelle und einfache Montage/Demontage ohne Werkzeug.
Spezifikation
Mehrzweckwagen | |
3-tier Model | |
375 lb. | |
3 |
NSF | |
Transporting materials that require an expanse of flat, solid surface | |
170 kg |