Learn More
Metro™ MW-Serie Mehrzweckwagen mit Drahteinlegeböden
Hergestellt aus Super Erecta™ Einlegeböden mit geteilten Kunststoffmuffen, zwei einteiligen Griffen und Rollen mit ringförmigen Stoßfängern, ist der Mehrzweckwagen der Serie Metro MW mit Drahteinlegeböden eine gute Ergänzung für jeden Arbeitsplatz.
Marke:  Metro™ MW701
Weitere Details : Netto-Gewicht : 13.76000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15997171
  • 270.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Wagen
  • Tragfähigkeit: 375 lbs. (170.1 kg)
  • Vollständig austauschbare Super Erecta Regalböden
  • Die mittlere Ablage kann in jeder Höhe in Schritten von 1 in. (2.5 cm) positioniert werden
  • Einteilige Griffe aus Edelstahl oder Chrom (je nach Modell) bieten verbesserte Steifigkeit und Haltbarkeit
  • 18 in. breite Wagen (46 cm) verfügen über Rollen mit einem Durchmesser von 4 in. (10 cm); 21 in. (53 cm) und 24 in. breite Wagen (61 cm) verfügen über Rollen mit einem Durchmesser von 5 in. (13 cm)
  • Drei Stufen
  • 375 lbs (170 kg) Tragfähigkeit pro Wagen
Drahteinlagen
  • Verchromte oder Edelstahl-Einlegeböden mit geschütztem Fachwerk-Design für zusätzliche Festigkeit erhältlich
  • Die Ecken lassen sich zur sicheren Befestigung leicht über spezielle, konische Schnapphülsen aus Kunststoff schieben
Bestellinformation
Lieferung erfolgt in Einzelteile zerlegt. Schnelle und einfache Montage/Demontage ohne Werkzeug.
Spezifikation
Spezifikation
Hilfsmittelwagen
3-Stufen-Modell
Transport von Materialien, die eine flache, feste Oberfläche erfordern
38 in.
Super Erecta™3 glatte, verchromte Gittereinlegeböden mit geteilten Kunststoffmuffen, 2 einteilige verchromte Griffe, Rollen mit einem Durchmesser von 4 Zoll, ringförmige Stoßfänger mit einem Durchmesser von 3.5 Zoll
61 cm
170 kg
Chrome
46 cm
NSF
61 x 46 x 97 cm (24 x 18 x 38 in.)
Chrome
97 cm
24 in.
375 lbs.
3
18 in.