Learn More
MX69, MedChemExpress
Artikelnummer. 16499756
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
100 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16499756 50 mg 50 Milligramm
16434486 100 mg 100 Milligramm
16415947 5 mg 5 Milligramm
16403218 10 mg 10 Milligramm
16400719 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16499756 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY100892
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress MX69 is an inhibitor of MDM2/XIAP, used for cancer treatment.
MX69 is an inhibitor of MDM2/XIAP, used for cancer treatment.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material MX69
CAS 1005264-47-0
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C27H26N2O4S
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (210.72 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(O)C1=CC=C(C2C(CC=C3)C3C(C=C(S(=O)(NC4=CC(C)=C(C)C=C4)=O)C=C5)=C5N2)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 474.57
Formelmasse 474.57
Reinheit (%) 99.65%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death