Learn More
VACUUBRAND™ MZ 2C NT +AK+EK Zweistufige Chemie-Membranpumpe
Für Anwendungsbereiche wie das Absaugen, Verdampfen und Abpumpen von Gasen und Dämpfen in chemischen, biologischen und pharmazeutischen Laboren konzipiert. Die Zweistufen-Chemie-Membranpumpen von Vacubrand™ in den Ausführungen MZ 2C NT +AK+EK ermöglichen eine Lösungsmittelrückgewinnung von fast 100 % und somit ein wirksames Recycling zum aktiven Schutz der Umwelt.
Marke: VACUUBRAND™ 20732600
Weitere Details : Netto-Gewicht : 13.80000kg
Beschreibung
- Außergewöhnliche chemische Beständigkeit und überlegene Kondensatverträglichkeit
- Hohe Leistungsfähigkeit auch bei geringem Vakuum
- Optimiertes Vakuum auch mit Gasballast zum Ausstoßen von Kondensat
- Sehr leise und vibrationsarm
- Ausgezeichnete Umweltverträglichkeit durch effiziente Lösemittelrückgewinnung
Spezifikation
7 mbar |
|
Manuell | |
ATEX-Konformität II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, NRTL-Zertifizierung, TÜV | |
326 x 243 x 402 mm | |
MZ 2C NT +AK+EK | |
CEE | |
14.2 kg | |
2/2.3 m3/h | |
402 mm | |
243 mm | |
Gehäuse IP40 | |
Chemische Beständigkeit | |
Breites Anwendungsspektrum wie Evakuieren, Verdampfen und Pumpen von Gasen und Dämpfen in chemischen, biologischen und pharmazeutischen Laboren | |
2 | |
230 V |
0,24 Hp. | |
150 bis 1800 U/min | |
230 V, 50/60 Hz, 0.18 kW | |
Fluorkunststoff (Gehäuse) | |
45 dB(A) | |
0.18 kW | |
104 °F | |
230 V, 50/60 Hz, 0.18 kW | |
326 mm | |
Zweistufige Chemie-Membranpumpe | |
2 | |
50 °F | |
Ölfrei | |
16 psi |