Learn More
VACUUBRAND™ MZ 2C NT +AK+EK Zweistufige Chemie-Membranpumpe
Für Anwendungsbereiche wie das Absaugen, Verdampfen und Abpumpen von Gasen und Dämpfen in chemischen, biologischen und pharmazeutischen Laboren konzipiert. Die Zweistufen-Chemie-Membranpumpen von Vacubrand™ in den Ausführungen MZ 2C NT +AK+EK ermöglichen eine Lösungsmittelrückgewinnung von fast 100 % und somit ein wirksames Recycling zum aktiven Schutz der Umwelt.
3590.00 €
Spezifikation
Max. Vakuum | 7 mbar |
---|---|
PS | 0.24 hp |
Enthält | Manual |
Motordrehzahl | 150 to 1800 rpm |
Zertifizierung/Konformität | ATEX Conformity II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, NRTL Certification, TUV |
Produktcode | Marke | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10743564
|
VACUUBRAND™
20732600 |
CEE |
3590.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Außergewöhnliche chemische Beständigkeit und überlegene Kondensatverträglichkeit
- Hohe Leistungsfähigkeit auch bei geringem Vakuum
- Optimiertes Vakuum auch mit Gasballast zum Ausstoßen von Kondensat
- Sehr leise und vibrationsarm
- Ausgezeichnete Umweltverträglichkeit durch effiziente Lösemittelrückgewinnung
Spezifikation
7 mbar |
|
Manual | |
ATEX Conformity II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, NRTL Certification, TUV | |
326 x 243 x 402 mm | |
MZ 2C NT +AK+EK | |
0.18 kW | |
104°F | |
230 V, 50/60 Hz, 0.18 kW | |
326 mm | |
Zweistufige Chemie-Membranpumpe | |
2 | |
50°F | |
Oil-Free | |
16 psi |
0.24 hp | |
150 to 1800 rpm | |
230 V, 50/60 Hz, 0.18 kW | |
Fluoroplastic (Case) | |
45 dB(A) | |
14.2 kg | |
2/2.3 m3/h | |
402 mm | |
243 mm | |
IP 40 | |
Chemical-Resistant | |
Breites Anwendungsspektrum wie Evakuieren, Verdampfen und Pumpen von Gasen und Dämpfen in chemischen, biologischen und pharmazeutischen Laboren | |
2 | |
230 V |