Learn More
N-(2-Bromphenyl)-Thioharnstoff, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7045273
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
5391-30-0
C7H7BrN2S
231.111
MFCD00041146
QIGMVYSPXPXCPN-UHFFFAOYSA-N
1-2-bromophenyl thiourea, 1-2-bromophenyl-2-thiourea, 2-bromophenyl thiourea, n-2-bromophenyl thiourea, thiourea, 2-bromophenyl, thiourea,n-2-bromophenyl, thiourea, bromophenyl, amino 2-bromophenyl amino methane-1-thione, o-bromophenylthiourea
2735618
(2-Bromphenyl)thioharnstoff
C1=CC=C(C(=C1)NC(=S)N)Br
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
5391-30-0
C7H7BrN2S
231.111
MFCD00041146
QIGMVYSPXPXCPN-UHFFFAOYSA-N
1-2-bromophenyl thiourea, 1-2-bromophenyl-2-thiourea, 2-bromophenyl thiourea, n-2-bromophenyl thiourea, thiourea, 2-bromophenyl, thiourea,n-2-bromophenyl, thiourea, bromophenyl, amino 2-bromophenyl amino methane-1-thione, o-bromophenylthiourea
2735618
(2-Bromphenyl)thioharnstoff
C1=CC=C(C(=C1)NC(=S)N)Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-(2-Bromophenyl)thiourea
Schmelzpunkt 124°C to 126°C
Geruch Odorless
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2718427
Formelmasse 231.12
Reinheit (%) 98%