Learn More
N-(3-Formylphenyl)methansulfonamid, ≥97 %, Maybridge
Marke:  Maybridge MO07105DA
Weitere Details : CAS : 55512-05-5 Netto-Gewicht : 0.05100kg
Menge 1g
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10004982
  • 129.00 € / 1 Gramm
Voraussichtliches Versanddatum: 16-08-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
55512-05-5
199.22
CBDSSTWZEANOCR-UHFFFAOYSA-N
2794787
CS(=O)(=O)NC1=CC=CC(C=O)=C1
C8H9NO3S
MFCD03198179
n-3-formylphenyl methanesulfonamide, 3-methylsulfonamido benzaldehyde, methanesulfonamide, n-3-formylphenyl, 3-methylsulfonyl amino benzaldehyde, n-3-formylphenyl methanesulphonamide, m-methylsulfonylamino benzaldehyde, 3-methylsulfonylamino benzaldehyde, methanesulfonamide,n-3-formylphenyl, n-3-formyl-phenyl-methanesulfonamide
N-(3-formylphenyl)methanesulfonamide
Spezifikation
N-(3-formylphenyl)methanesulfonamide
1g
97.0
C8H9NO3S
n-3-formylphenyl methanesulfonamide, 3-methylsulfonamido benzaldehyde, methanesulfonamide, n-3-formylphenyl, 3-methylsulfonyl amino benzaldehyde, n-3-formylphenyl methanesulphonamide, m-methylsulfonylamino benzaldehyde, 3-methylsulfonylamino benzaldehyde, methanesulfonamide,n-3-formylphenyl, n-3-formyl-phenyl-methanesulfonamide
CS(=O)(=O)NC1=CC=CC(C=O)=C1
199.22
199.23
Bernsteinfarbene Glasflasche
55512-05-5
97%
MFCD03198179
CBDSSTWZEANOCR-UHFFFAOYSA-N
N-(3-formylphenyl)methanesulfonamide
2794787
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate