Learn More
Alfa Aesar™ N-(4-Brom-3-Methylphenyl)-2-Methoxybenzamid, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ H59674.MD
Weitere Details : CAS : 586394-64-1 Netto-Gewicht : 0.00025kg
Menge 250mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15465186
  • 163.00 € / 250 Milligramm
Verfügbar ab
15-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
586394-64-1
320.186
DAJGBNVYZLWLSV-UHFFFAOYSA-N
2877851
CC1=C(C=CC(=C1)NC(=O)C2=CC=CC=C2OC)Br
C15H14BrNO2
MFCD03241922
n-4-bromo-3-methylphenyl-2-methoxybenzamide, cambridge id 5937162
N-(4-Brom-3-methylphenyl)-2-methoxybenzamid
Spezifikation
N-(4-Bromo-3-methylphenyl)-2-methoxybenzamide
586394-64-1
MFCD03241922
DAJGBNVYZLWLSV-UHFFFAOYSA-N
N-(4-Brom-3-methylphenyl)-2-methoxybenzamid
2877851
97%
250mg
C15H14BrNO2
n-4-bromo-3-methylphenyl-2-methoxybenzamide, cambridge id 5937162
CC1=C(C=CC(=C1)NC(=O)C2=CC=CC=C2OC)Br
320.186
320.19
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation