Learn More
Alfa Aesar™ N-(4 -Fluorobenzyl)Cyclopentylamin, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ H56051.MD
Weitere Details : CAS : 85952-73-4 Netto-Gewicht : 0.00025kg Transport : UN number : 3259 Chem class : 8 Pack group : III
Menge 250mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15462488
  • 170.00 € / 250 Milligramm
Verfügbar ab
14-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Säuren. Bei Raumtemperatur lagern.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
85952-73-4
193.265
AZUJIJXHVNXASI-UHFFFAOYSA-N
834084
C1CCC(C1)NCC2=CC=C(C=C2)F
C12H16FN
MFCD03724763
cyclopentyl-4-fluoro-benzyl-amine, n-4-fluorophenyl methyl cyclopentanamine, n-4-fluorobenzyl cyclopentanamine, n-4-fluorobenzyl-n-cyclopentylamine, cyclopentyl 4-fluorophenyl methyl amine, cyclopentyl-4-fluorobenzyl amine, n-4-fluorobenzyl cyclopentylamine, n-cyclopentyl-n-4-fluorobenzyl amine
N-[(4-fluorphenyl)methyl]cyclopentanamin
Spezifikation
N-(4-Fluorobenzyl)cyclopentylamine
85952-73-4
MFCD03724763
cyclopentyl-4-fluoro-benzyl-amine, n-4-fluorophenyl methyl cyclopentanamine, n-4-fluorobenzyl cyclopentanamine, n-4-fluorobenzyl-n-cyclopentylamine, cyclopentyl 4-fluorophenyl methyl amine, cyclopentyl-4-fluorobenzyl amine, n-4-fluorobenzyl cyclopentylamine, n-cyclopentyl-n-4-fluorobenzyl amine
C1CCC(C1)NCC2=CC=C(C=C2)F
193.265
193.26
250mg
C12H16FN
UN3259
AZUJIJXHVNXASI-UHFFFAOYSA-N
N-[(4-fluorphenyl)methyl]cyclopentanamin
834084
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation