Learn More
N-[[(4-methylphenyl)sulfonyl]oxy]ethan-1,2-diamin, ≥95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-[[(4-Methylphenyl)sulfonyl]oxy]ethane -1, 2-diamine |
CAS Min. % | 95.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95%+ |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Strukturformel | CH3C6H4SO2ONH(CH2)2NH2 |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 230.29 |
Reinheit (%) | 95% |