Learn More
N-[4-(Trifluormethyl)phenyl]thioharnstoff, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7045886
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1736-72-7
C8H7F3N2S
220.21
MFCD00041189
OWTDDZMFRLUBQI-UHFFFAOYSA-N
1-4-trifluoromethyl phenyl thiourea, 4-trifluoromethyl phenyl thiourea, 1-4-trifluoromethyl phenyl-2-thiourea, 4-trifluoromethyl phenylthiourea, n-4-trifluoromethyl phenyl thiourea, 4-trifluoromethyl-phenyl-thiourea, thiourea, 4-trifluoromethyl phenyl, amino 4-trifluoromethyl phenyl amino methane-1-thione
2777727
[4-(trifluoromethyl)phenyl]thiourea
NC(=S)NC1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1736-72-7
C8H7F3N2S
220.21
MFCD00041189
OWTDDZMFRLUBQI-UHFFFAOYSA-N
1-4-trifluoromethyl phenyl thiourea, 4-trifluoromethyl phenyl thiourea, 1-4-trifluoromethyl phenyl-2-thiourea, 4-trifluoromethyl phenylthiourea, n-4-trifluoromethyl phenyl thiourea, 4-trifluoromethyl-phenyl-thiourea, thiourea, 4-trifluoromethyl phenyl, amino 4-trifluoromethyl phenyl amino methane-1-thione
2777727
[4-(trifluoromethyl)phenyl]thiourea
NC(=S)NC1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]thiourea
Schmelzpunkt 142°C to 146°C
Geruch Odorless
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2695479
Formelmasse 220.22
Reinheit (%) 98%