Learn More
N-Acetyl-L-aspartic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16435586
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16435586 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16435586 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY113524
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress N-Acetyl-L-aspartic acid is a derivative of aspartic acid.
N-Acetyl-L-aspartic acid is a derivative of aspartic acid.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetyl-L-aspartic acid
CAS 997-55-7
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C6H9NO5
Löslichkeitsinformationen H2O : 62.5 mg/mL (356.86 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 5 mg/mL (28.55 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O=C(O)C[C@@H](C(O)=O)NC(C)=O
Molekulargewicht (g/mol) 175.14
Menge 100 mg
Formelmasse 175.14
Reinheit (%) 95.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-sugar/lipid metabolism