Learn More
N-Acetylsulfanilylchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-50182
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
121-60-8
C8H8ClNO3S
233.67
MFCD00007442
GRDXCFKBQWDAJH-UHFFFAOYSA-N
n-acetylsulfanilyl chloride, 4-acetamidobenzene-1-sulfonyl chloride, dagenan chloride, 4-acetylamino benzenesulfonyl chloride, 4-acetamidophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-acetylamino, acetylsulfanilyl chloride, p-acetamidobenzenesulfonyl chloride, n-acetylsulphanilyl chloride, p-acetaminobenzenesulfonyl chloride
8481
4-acetamidobenzene-1-sulfonyl chloride
CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
121-60-8
C8H8ClNO3S
233.67
MFCD00007442
GRDXCFKBQWDAJH-UHFFFAOYSA-N
n-acetylsulfanilyl chloride, 4-acetamidobenzene-1-sulfonyl chloride, dagenan chloride, 4-acetylamino benzenesulfonyl chloride, 4-acetamidophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-acetylamino, acetylsulfanilyl chloride, p-acetamidobenzenesulfonyl chloride, n-acetylsulphanilyl chloride, p-acetaminobenzenesulfonyl chloride
8481
4-acetamidobenzene-1-sulfonyl chloride
CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-Acetylsulfanilyl chloride
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 145.0°C to 148.0°C
Farbe beige-crèmefarben bis weiß
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel 4-(CH3CONH)C6H4SO2Cl
Menge 100 g
Beilstein 14, 702
Fieser 01,3
Merck Index 15, 95
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform,ethylene dichloride,,alcohol,ether
Formelmasse 233.67
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Granular kristallines Pulver oder Kristalle