Learn More
Alfa Aesar™ N-Boc-D-Asparaginsäure-1-tert-butylester, 98 %
Marke:  Alfa Aesar™ H66716.MD
Weitere Details : CAS : 77004-75-2 Netto-Gewicht : 0.00025kg
Menge 250mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15462809
  • 13.36 € / 1 Stück
Verfügbar ab
16-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
77004-75-2
289.328
RAUQRYTYJIYLTF-MRVPVSSYSA-N
7019660
CC(C)(C)OC(=O)C(CC(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C
C13H23NO6
MFCD00236827
boc-d-asp-otbu, r-4-tert-butoxy-3-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid, n-boc-d-aspartic acid 1-tert-butyl ester, r-4-tert-butoxy-3-boc-amino-4-oxobutanoic acid, 3r-4-tert-butoxy-3-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid, boc-d-aspotbu, n-boc-d-asparticacid1-tert-butyl ester, r-4-tert-butoxy-3-boc-amino-4-oxobutanoicacid, n-tert-butyloxycarbonyl-d-aspartic acid 1-tert-butyl ester
(3R)-4-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-4-oxobutansäure
Spezifikation
N-Boc-D-aspartic acid 1-tert-butyl ester
C13H23NO6
3553120
RAUQRYTYJIYLTF-MRVPVSSYSA-N
(3R)-4-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-4-oxobutansäure
7019660
Fest
250mg
77004-75-2
MFCD00236827
boc-d-asp-otbu, r-4-tert-butoxy-3-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid, n-boc-d-aspartic acid 1-tert-butyl ester, r-4-tert-butoxy-3-boc-amino-4-oxobutanoic acid, 3r-4-tert-butoxy-3-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid, boc-d-aspotbu, n-boc-d-asparticacid1-tert-butyl ester, r-4-tert-butoxy-3-boc-amino-4-oxobutanoicacid, n-tert-butyloxycarbonyl-d-aspartic acid 1-tert-butyl ester
CC(C)(C)OC(=O)C(CC(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C
289.328
289.33
98%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation