Learn More
N-α-BOC-L-Asparagin4-Nitrophenylester, 98 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-4258782
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
4587-33-1
C15H19N3O7
353.33
IAPXDJMULQXGDD-NSHDSACASA-N
boc-asn-onp, boc-l-asparagine 4-nitrophenyl ester, boc-asn-ophno2, s-4-nitrophenyl 4-amino-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoate, 4-nitrophenyl 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-carbamoylpropanoate, pubchem12095, threonin-tert.-butylether, ch3 3coconhch cooh ch2cooh, n1-t-boc c1-p-nitrophenol asparagine, boc-asn-onp hplc
439663
CHEBI:3147
(4-Nitrophenyl) (2S)-4-amino-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-4-oxobutanoat
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)N)C(=O)OC1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
4587-33-1
C15H19N3O7
353.33
IAPXDJMULQXGDD-NSHDSACASA-N
boc-asn-onp, boc-l-asparagine 4-nitrophenyl ester, boc-asn-ophno2, s-4-nitrophenyl 4-amino-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoate, 4-nitrophenyl 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-carbamoylpropanoate, pubchem12095, threonin-tert.-butylether, ch3 3coconhch cooh ch2cooh, n1-t-boc c1-p-nitrophenol asparagine, boc-asn-onp hplc
439663
CHEBI:3147
(4-Nitrophenyl) (2S)-4-amino-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-4-oxobutanoat
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)N)C(=O)OC1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Chemischer Name oder Material N-α-BOC-L-Asparagine 4-nitrophenyl ester
Schmelzpunkt 136°C to 140°C
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Infrarotspektrum Authentic
Verpackung Glasflasche
Spezifische Drehung -36.4
Formelmasse 353.33
Reinheit (%) 98%
Wasser 1% Max.
Menge 1 g
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • N-alpha-BOC-L-Asparagine 4-nitrophenyl ester