Learn More
Nα-BOC-L-Histidin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Chemischer Name oder Material | Nα-BOC-L-Histidine |
Namenshinweis | 99+% |
CAS Min. % | 99.0 |
CAS Max. % | 100.0 |
Farbe | Weiß |
Prozentgehaltsbereich | 99+% |
Infrarotspektrum | Echt |
Verpackung | Glasflasche |
Spezifische Drehung | +24.5° to +26.5° (20°C, 589nm) (c=1, CH3OH) |
Formelmasse | 255.27 |
Show More |