Learn More
N-Butyl-4-hydroxybenzoat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Beschreibung
It is used as an preservative in cosmetics such as eye shadow, foundation, sunscreen, facial moisturizer and skin anti-aging treatment. It is also used in medication suspensions, and as a flavoring additive in food.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als Konservierungsmittel in Kosmetika wie Lidschatten, Make-Up, Sonnencreme, Gesichtsfeuchtigkeitsspender und Haut-Anti-Aging-Behandlung verwendet. Es wird auch in Medikationssuspensionen und als Aromazusatzstoff in Lebensmitteln verwendet.
Löslichkeit
Löslich in DMSO, Ethylacetat, Methanol.
Hinweise
Im Kühlschrank lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Es wird als Konservierungsmittel in Kosmetika wie Lidschatten, Make-Up, Sonnencreme, Gesichtsfeuchtigkeitsspender und Haut-Anti-Aging-Behandlung verwendet. Es wird auch in Medikationssuspensionen und als Aromazusatzstoff in Lebensmitteln verwendet.
Löslichkeit
Löslich in DMSO, Ethylacetat, Methanol.
Hinweise
Im Kühlschrank lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | n-Butyl 4-hydroxybenzoate |
Schmelzpunkt | 67°C to 71°C |
Menge | 250 g |
Beilstein | 1103741 |
Merck Index | 14,1584 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in DMSO,ethyl acetate,methanol. |
Formelmasse | 194.23 |
Reinheit (%) | ≥99% |