Learn More
N-Ethylbenzylamin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10061841
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
14321-27-8
C9H13N
135.21
MFCD00009031
HVAAHUDGWQAAOJ-UHFFFAOYSA-N
n-ethylbenzylamine, benzenemethanamine, n-ethyl, ethylbenzylamine, n-benzylethylamine, benzyl ethyl amine, benzylamine, n-ethyl, benzylethylamine, unii-mm8324ke8v, n-benzyl-n-ethylamine, benzyl-ethyl-amine
84352
N-Benzylethanamin
CCNCC1=CC=CC=C1
14321-27-8
C9H13N
135.21
MFCD00009031
HVAAHUDGWQAAOJ-UHFFFAOYSA-N
n-ethylbenzylamine, benzenemethanamine, n-ethyl, ethylbenzylamine, n-benzylethylamine, benzyl ethyl amine, benzylamine, n-ethyl, benzylethylamine, unii-mm8324ke8v, n-benzyl-n-ethylamine, benzyl-ethyl-amine
84352
N-Benzylethanamin
CCNCC1=CC=CC=C1
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-Ethylbenzylamine
Namenshinweis 95%
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9000g/mL
Siedepunkt 191.0°C to 194.0°C
Flammpunkt 66°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH2NHC2H5
Brechungsindex 1.5100 to 1.5130
Menge 100 g
Beilstein 12,102
Relative Dichte 0.9
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ethyl ether and benzene
Formelmasse 135.21
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Ethylbenzylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.