missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Fmoc-L-beta-Homoglutaminsäure 6-tert-Butylester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7034502
98.67 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
203854-49-3
C25H29NO6
439.508
MFCD01863053
XPCDWOCHPTYDPV-INIZCTEOSA-N
fmoc-beta-hoglu otbu-oh, fmoc-l-beta-homoglutamic acid 6-tert-butyl ester, fmoc-l-beta-homoglutamic acid otbu, fmoc-beta-homoglu otbu-oh, s-3-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-6-tert-butoxy-6-oxohexanoic acid, 3s-6-tert-butoxy-3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-6-oxohexanoic acid, n-beta-9-fluorenylmethoxycarbonyl-l-beta-homoglutamic acid delta-t-butyl ester, ambotzfaa6670, fmoc-b-hoglu otbu-oh, fmoc-l-?-homoglutamic acid otbu
2761518
(3S)-3-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-6-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-6-oxohexansäure
CC(C)(C)OC(=O)CCC(CC(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
203854-49-3
C25H29NO6
439.508
MFCD01863053
XPCDWOCHPTYDPV-INIZCTEOSA-N
fmoc-beta-hoglu otbu-oh, fmoc-l-beta-homoglutamic acid 6-tert-butyl ester, fmoc-l-beta-homoglutamic acid otbu, fmoc-beta-homoglu otbu-oh, s-3-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-6-tert-butoxy-6-oxohexanoic acid, 3s-6-tert-butoxy-3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-6-oxohexanoic acid, n-beta-9-fluorenylmethoxycarbonyl-l-beta-homoglutamic acid delta-t-butyl ester, ambotzfaa6670, fmoc-b-hoglu otbu-oh, fmoc-l-?-homoglutamic acid otbu
2761518
(3S)-3-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-6-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-6-oxohexansäure
CC(C)(C)OC(=O)CCC(CC(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13

N-Fmoc-L-beta-homoglutamic acid 6-tert-butyl ester is used as organic chemical synthesis intermediate.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
N-Fmoc-L-beta-Homoglutaminsäure-6-tert-Butylester wird als Zwischenprodukt der organischen chemischen Synthese verwendet.

Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.

Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-Fmoc-L-beta-homoglutamic acid 6-tert-butyl ester
Schmelzpunkt 115°C to 120°C
Menge 250 mg
Beilstein 8019724
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 439.51
Reinheit (%) 95%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'