Learn More
Alfa Aesar™ N-Methyl(Diphenylmethyl)Amin, 98 %
Marke:  Alfa Aesar™ H50327.06
Weitere Details : CAS : 14683-47-7 Netto-Gewicht : 0.00500kg
Menge 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11489490
  • 83.40 € / 5 Gramm
EU Lager 1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
14683-47-7
197.281
SHDMMLFAFLZUEV-UHFFFAOYSA-N
411467
CNC(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
C14H15N
MFCD00467853
n-diphenylmethyl methylamine, methylbenzhydrylamine, n-benzhydryl-n-methylamine, n-methylbenzhydrylamine, diphenylmethyl methyl amine, diphenyl-methyl methyl amine, diphenylmethyl methylamine, n-methyldiphenylmethanamine, acmc-20akaj, n-methyl benzhydrylamine
N-methyl-1,1-diphenylmethanamin
Spezifikation
N-Methyl(diphenylmethyl)amine
5g
C14H15N
2096409
SHDMMLFAFLZUEV-UHFFFAOYSA-N
N-methyl-1,1-diphenylmethanamin
411467
98%
38°C to 42°C
14683-47-7
MFCD00467853
n-diphenylmethyl methylamine, methylbenzhydrylamine, n-benzhydryl-n-methylamine, n-methylbenzhydrylamine, diphenylmethyl methyl amine, diphenyl-methyl methyl amine, diphenylmethyl methylamine, n-methyldiphenylmethanamine, acmc-20akaj, n-methyl benzhydrylamine
CNC(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
197.281
197.28
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation