Learn More
N-Phenylbis-(trifluormethansulfonimid), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7045940
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
37595-74-7
C8H5F6NO4S2
357.241
MFCD00000404
DIOHEXPTUTVCNX-UHFFFAOYSA-N
n,n-bis trifluoromethylsulfonyl aniline, phenyl triflimide, n-phenyl-bis trifluoromethanesulfonimide, n-phenyltrifluoromethanesulfonimide, n,n-bis-trifluoromethanesulfonyl aniline, 1,1,1-trifluoro-n-phenyl-n-trifluoromethylsulfonyl methanesulfonamide, n-phenylbis trifluoromethanesulfonimide, n-phenylbis trifluoromethanesulphonimide, 1,1,1-trifluoro-n-phenyl-n-trifluoromethyl sulfonyl methanesulfonamide, n,n-bis trifluoromethanesulfonyl aniline
142176
1,1,1-Trifluor-N-phenyl-N-(trifluormethylsulfonyl)methansulfonamid
C1=CC=C(C=C1)N(S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F
37595-74-7
C8H5F6NO4S2
357.241
MFCD00000404
DIOHEXPTUTVCNX-UHFFFAOYSA-N
n,n-bis trifluoromethylsulfonyl aniline, phenyl triflimide, n-phenyl-bis trifluoromethanesulfonimide, n-phenyltrifluoromethanesulfonimide, n,n-bis-trifluoromethanesulfonyl aniline, 1,1,1-trifluoro-n-phenyl-n-trifluoromethylsulfonyl methanesulfonamide, n-phenylbis trifluoromethanesulfonimide, n-phenylbis trifluoromethanesulphonimide, 1,1,1-trifluoro-n-phenyl-n-trifluoromethyl sulfonyl methanesulfonamide, n,n-bis trifluoromethanesulfonyl aniline
142176
1,1,1-Trifluor-N-phenyl-N-(trifluormethylsulfonyl)methansulfonamid
C1=CC=C(C=C1)N(S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F
N-Phenylbis(trifluoromethanesulfonimide) acts as a mild triflating reagent as well as a transparent strong electron-withdrawing p-type dopant in carbon nanotubes. It is also employed as a reactant for the preparation of amphoteric alfa-boryl aldehydes. It plays an important role in the enantioselective synthesis of the core ring skeleton of leucosceptroids A-D and in steroselective sulfoxidation. Further, it is used in the enantioselective synthesis of beta-amino acids through the Mannich reaction. In addition to this, it is used in the preparation of sphingosine 1-phosphate-1 receptor agonists.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Phenylbis(trifluormethanesulfonimid) fungiert als mildes Triflations-Reagenz sowie als transparentes starkes, elektronenabziehendes Dotiermittel des Typs p in Kohlenstoff-Nanoröhrchen. Es wird auch als Reaktant für die Herstellung amphoterischer alfa-Borylaldehyde eingesetzt. Es spielt eine wichtige Rolle bei der enantioselektiven Synthese des Kernring-Skeletts von Leucoceptroiden A-D und bei der steroselektiven Sulfoxidation. Weiter wird es bei der enantioselektiven Synthese von Beta-Aminosäuren durch die Mannich-Reaktion eingesetzt. Darüber hinaus wird es bei der Herstellung von Sphingosin-Phosphat 1-1-Rezeptor-Agonisten verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol. Schwer löslich in Chloroform und Ethylacetat.
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-Phenylbis(trifluoromethanesulfonimide)
Schmelzpunkt 100°C to 102°C
Menge 1 g
Beilstein 1269141
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol. Slightly soluble in chloroform and ethyl acetate.
Formelmasse 357.25
Reinheit (%) 99%