Learn More
N-Z-Ethanolamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228642
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
77987-49-6
C10H13NO3
195.22
MFCD00191060
SAGINAGERRNGGV-UHFFFAOYSA-N
benzyl n-2-hydroxyethyl carbamate, z-glycinol, benzyl 2-hydroxyethyl carbamate, n-z-ethanolamine, 2-cbz-amino-1-ethanol, benzyl 2-hydroxyethylcarbamate, 2-z-amino ethanol, n-2-hydroxyethyl phenylmethoxy carboxamide, n-2-hydroxyethyl carbamic acid benzyl ester
280458
benzyl N-(2-hydroxyethyl)carbamate
OCCNC(=O)OCC1=CC=CC=C1
77987-49-6
C10H13NO3
195.22
MFCD00191060
SAGINAGERRNGGV-UHFFFAOYSA-N
benzyl n-2-hydroxyethyl carbamate, z-glycinol, benzyl 2-hydroxyethyl carbamate, n-z-ethanolamine, 2-cbz-amino-1-ethanol, benzyl 2-hydroxyethylcarbamate, 2-z-amino ethanol, n-2-hydroxyethyl phenylmethoxy carboxamide, n-2-hydroxyethyl carbamic acid benzyl ester
280458
benzyl N-(2-hydroxyethyl)carbamate
OCCNC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-Z-Ethanolamine
Schmelzpunkt 61°C to 64°C
Siedepunkt 170°C (0.5 Torr)
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Formelmasse 195.22
Reinheit (%) 98%
Menge 5 g
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Z-Ethanolamine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.