Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ 180 durchsichtige metrische PVC-Kunststoffschläuche
Gewährleisten Sie auslaufsicheren Sitz mit metrischen Verbindern durch Nalgene 180 Metrische PVC-Schläuche, die aus hochwertigen Harzen und speziellen Plastifikatoren bestehen.
Marke: Thermo Scientific™ 8001-0204
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.37600kg
Beschreibung
Stellen Sie mit metrischen Anschlüssen eine auslaufsichere Verbindung her und verwenden Sie dazu die durchsichtigen metrischen Thermo Scientific™ Nalgene™ 180 PVC-Kunststoffschläuche. Sie sind aus hochreinen Kunststoffen und Spezial-Weichmachern gefertigt. Sie sind in genauen metrischen Größen erhältlich, gekennzeichnet und für einfaches Zerschneiden markiert, sofern nicht anders angegeben.
Vermeidet “ungefähre Maße ” bei Schläuchen mit englischen Maßeinheiten, die bei metrischen Anschlüssen zu Leckagen führen können.- In Rollen zu 25 Metern (10 Meter bei größeren Durchmessern)
- Klare Beschriftung und Markierung zum einfachen Zuschneiden
Spezifikation
Flexible Tubing | |
Autoclavable | |
2 mm | |
0,15 in. | |
82 ft. . | |
0039 in. | |
25 | |
Durometer 60(A) | |
50 psig at 125°F (52°C) | |
71°C |
Das Material ist für Lebensmittel geeignet und entspricht den Vorschriften des US-Arzneibuchs, Klasse VI und des US-Landwirtschaftsministeriums. | |
0078 in. | |
PVC | |
4 mm | |
25 m | |
1 mm | |
Clear | |
Bend Radius 4xOD | |
160°F |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten. Achtung: Nicht für medizinische Zwecke bestimmt. Der Nalgene 180 und 980 PVC-Schlauch enthält DEHP (Bis[2-ethylhexyl]phthalat), einen industrieüblichen Plastifizierer. Diese Substanz ist von der Umweltbehörde des Staates Kalifornien als krebserregend oder reproduktionstoxisch eingestuft.