Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ 180 durchsichtige metrische PVC-Kunststoffschläuche
Gewährleisten Sie auslaufsicheren Sitz mit metrischen Verbindern durch Nalgene 180 Metrische PVC-Schläuche, die aus hochwertigen Harzen und speziellen Plastifikatoren bestehen.
18.36 € - 19.96 €
Spezifikation
Produkttyp | Flexible Tubing |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Das Material ist für Lebensmittel geeignet und entspricht den Vorschriften des US-Arzneibuchs, Klasse VI und des US-Landwirtschaftsministeriums. |
Autoklavierbar | Autoclavable |
Material | PVC |
Farbe | Clear |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Maximaler Druck | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Maximaler Druck | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10192251
|
Thermo Scientific™
8001-0102 |
1 mm | 2 mm | 100 psig bei 73 °F (23 °C), 50 psig bei 125 °F (52 °C) |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
10040621
|
Thermo Scientific™
8001-0204 |
2 mm | 4 mm | 50 psig at 125°F (52°C) |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
Stellen Sie mit metrischen Anschlüssen eine auslaufsichere Verbindung her und verwenden Sie dazu die durchsichtigen metrischen Thermo Scientific™ Nalgene™ 180 PVC-Kunststoffschläuche. Sie sind aus hochreinen Kunststoffen und Spezial-Weichmachern gefertigt. Sie sind in genauen metrischen Größen erhältlich, gekennzeichnet und für einfaches Zerschneiden markiert, sofern nicht anders angegeben.
Merkmale:- Autoklavierbare transparente Schläuche in Laborqualität geben die Standards für Reinheit und Qualität vor und sind aus hochwertigsten Harzen und Weichmachern gefertigt
- Widerstehen Verhärtungen, Verfärbungen und einer Vielzahl von Chemikalien – sie sind zudem formstabil
- Die durchsichtigen, nicht toxischen und kontaminationsfreien Schläuche eignen sich hervorragend für zahlreiche Laboranwendungen
- Zur einfachen Identifizierung und Messung mit Innendurchmesser und Vorschriftenkonformität gekennzeichnet sowie in regelmäßigen Abständen markiert (Bestellnummern 8001-0102, -0204, -0305 und -0406 sind nicht bedruckt)
Bestellinformationen:
25 m pro Karton (10 m bei den drei größten Durchmessern)
Spezifikation
Flexible Tubing | |
Autoclavable | |
Clear | |
Bend Radius 4xOD | |
71°C |
Das Material ist für Lebensmittel geeignet und entspricht den Vorschriften des US-Arzneibuchs, Klasse VI und des US-Landwirtschaftsministeriums. | |
PVC | |
Durometer 60(A) | |
160°F |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten. Achtung: Nicht für medizinische Zwecke bestimmt. Der Nalgene 180 und 980 PVC-Schlauch enthält DEHP (Bis[2-ethylhexyl]phthalat), einen industrieüblichen Plastifizierer. Diese Substanz ist von der Umweltbehörde des Staates Kalifornien als krebserregend oder reproduktionstoxisch eingestuft.