Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ wiederverwendbare Filterhalter mit Filtratflasche
Eliminieren Sie die Verwendung einer Absaugvorrichtung oder zerbrechlichen Glas-Saugflasche. Die wiederverwendbaren Nalgene Filterhalter mit Filtratflasche sind umweltfreundliche Komplettsysteme.
264.00 € - 500.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Ja |
---|---|
Material | Polysulfon |
Anzahl pro Packung | 1 |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) Aufnahme | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) Aufnahme | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10432941
|
Thermo Scientific™
300-4000 |
250 ml |
264.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10625241
|
Thermo Scientific™
300-4050 |
500 ml |
328.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10169270
|
Thermo Scientific™
300-4100 |
1000 ml |
500.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Die wiederverwendbaren Thermo Scientific™ Nalgene™ Filterhalter mit Filtratflasche machen die Verwendung einer Mehrfach-Absaugvorrichtung oder zerbrechlichen Glas-Saugflasche überflüssig. Die wiederverwendbaren Filterhalter sind Komplettsysteme aus waschbarem Polysulfon und eine umweltfreundliche Alternative zu Einwegfiltern. Sie sind vollständig autoklavierbar, mit oder ohne eingesetzten Membranen.
Merkmale- Graduierter Filtratflasche für einfache Bestimmung des Probenvolumens
- Zwei seitliche Anschlüsse für Vakuumschläuche
- Oberteil ist für Druck- oder Vakuumfiltration ausgelegt
- Extra-Sicherungsringe versiegeln die obere Kammer mit der Filtratflasche, ohne die Membran zu beschädigen, um eine effiziente Filtration sicherzustellen
- Einheit ist für Membranen von 47 oder 50 mm (nicht im Lieferumfang) geeignet und hat drei Anschlüsse für Belüftung (mit oder ohne Spritzenfilter) oder sterile Zugabe von Proben
- Anschlüsse können auch an eine Druckquelle angeschlossen werden
- Oberteil wird mit zwei Membranstützplatten geliefert: eine Sterilfiltrationsplatte und eine Analysenplatte
- Vakuumschläuche mit 6,4 bis 8 mm ID (0,25 bis 0,3125″)
- Spritzenfilter
Sterilfiltrationsplatte (einteilig, transparent)
- Sorgt für maximale Flussraten und höchsten Durchsatz
- Geeignet für Kaltsterilisation und Klärfiltration von Kulturmedien, Reagenzien oder Lösungsmitteln, welche mit Filterhalter- und Membranmaterialien kompatibel sind
- Nominale Filtrationsfläche: 13,3 cm2
Analysenplatte (zweiteilig, weiß)
- Unterstützt die Membran optimal und verhindert deren Wölbung, um Analysenverfahren zu erleichtern
- Geeignet für die Analyse von Partikeln und biologischen Schadstoffen oder für mikrobiologische Analysen mittels Membranfiltertechnik
- Nominale Filtrationsfläche: 11,3cm2
Lieferumfang:
Komplettes Oberteil, Filtratflasche, Polypropylen-Deckel und TPE-Verschlusskappen für Belüftungszugänge. (Membranen sind nicht inbegriffen.)
Spezifikation
Ja | |
Polysulfon | |
1 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.