Learn More
Nalpha-Biotinyl-Nepsilon-Fmoc-L-Lysin, 95 %, Thermo Scientific™
91.60 € - 1067.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 146987-10-2
Summenformel C31H38N4O6S
Molekulargewicht (g/mol) 594.73
MDL-Nummer MFCD00270741
InChI-Schlüssel OFIBQNGDYNGUEZ-UHFFFAOYNA-N
Synonym fmoc-lys biotin-oh, fmoc-l-lys biotinyl-oh, fmoc-lys biotinyl-oh, fmoc-n-epsilon-biotinyl-l-lysine, nalpha-fmoc-nepsilon-biotinyl-l-lysine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-6-5-3as,4s,6ar-2-oxohexahydro-1h-thieno 3,4-d imidazol-4-yl pentanamido hexanoic acid, fmoc biocytin, fmoc-biocytin, fmoc-lys biotin, n, a-fmoc-biocytin
PubChem CID 11039242
IUPAC-Name (2S)-6-[5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentanoylamino]-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)hexansäure
SMILES OC(=O)C(CCCCNC(=O)CCCCC1SCC2NC(=O)NC12)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15470389
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63609.MD
250mg
91.60 €
250 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 22-02-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15450389
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63609.03
1g
274.00 €
1 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15460389
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63609.06
5g
1067.00 €
5 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 22-02-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Nα-Fmoc-Nε-Biotinyl-L-Lysin ist für die Synthese von ortsspezifischen biotinylierten Sonden nützlich.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser und Dimethylsulfoxid.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
146987-10-2
594.73
OFIBQNGDYNGUEZ-UHFFFAOYNA-N
11039242
OC(=O)C(CCCCNC(=O)CCCCC1SCC2NC(=O)NC12)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
C31H38N4O6S
MFCD00270741
fmoc-lys biotin-oh, fmoc-l-lys biotinyl-oh, fmoc-lys biotinyl-oh, fmoc-n-epsilon-biotinyl-l-lysine, nalpha-fmoc-nepsilon-biotinyl-l-lysine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-6-5-3as,4s,6ar-2-oxohexahydro-1h-thieno 3,4-d imidazol-4-yl pentanamido hexanoic acid, fmoc biocytin, fmoc-biocytin, fmoc-lys biotin, n, a-fmoc-biocytin
(2S)-6-[5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentanoylamino]-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)hexansäure
Spezifikation
Nalpha-Biotinyl-Nepsilon-Fmoc-L-lysine
C31H38N4O6S
fmoc-lys biotin-oh, fmoc-l-lys biotinyl-oh, fmoc-lys biotinyl-oh, fmoc-n-epsilon-biotinyl-l-lysine, nalpha-fmoc-nepsilon-biotinyl-l-lysine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-6-5-3as,4s,6ar-2-oxohexahydro-1h-thieno 3,4-d imidazol-4-yl pentanamido hexanoic acid, fmoc biocytin, fmoc-biocytin, fmoc-lys biotin, n, a-fmoc-biocytin
OFIBQNGDYNGUEZ-UHFFFAOYNA-N
(2S)-6-[5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentanoylamino]-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)hexansäure
11039242
Fest
250mg
146987-10-2
MFCD00270741
Slightly soluble in water and dimethyl sulfoxide.
OC(=O)C(CCCCNC(=O)CCCCC1SCC2NC(=O)NC12)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
594.73
594.72
95%