Learn More
Nalpha-Boc-Nepsilon-Fmoc-L-Lysin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Nalpha-Boc-Nepsilon-Fmoc-L-lysine is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Nalpha-Boc-Nepsilon-Fmoc-L-Lysin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Soluble in Dimethylformamid. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Unter gekühlten Bedingungen lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Nalpha-Boc-Nepsilon-Fmoc-L-Lysin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Soluble in Dimethylformamid. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Unter gekühlten Bedingungen lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Nalpha-Boc-Nepsilon-Fmoc-L-lysine |
Schmelzpunkt | 93°C to 98°C |
Farbe | Weiß |
Beilstein | 3576584 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in dimethylformamide. Insoluble in water. |
IUPAC-Name | (2S)-6-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexansäure |
Formelmasse | 468.55 |
Reinheit (%) | 98% |
Menge | 5 g |
Geruch | Odorless |