Learn More
Macherey-Nagel™ Nanacolor™ Röhrchentest
Führen Sie einfache, schnelle Messungen durch. Macherey-Nagel™ Nanocolor™ Röhrentests sind für die automatische Erkennung durch Macherey-Nagel-Photometer mit einem Barcode versehen. Jeder Test enthält genau vordosierte Reagenzien in 16 mm-Küvetten und zusätzliche Reagenzien für einfache Handhabung, hohe Anwendersicherheit und maximale Präzision.
Marke:  Macherey-Nagel™ 985054
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10028710
  • 86.00 € / 1 Test
Verfügbar ab: 13-10-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Nanocolor™ Röhrentests für die photometrische Analyse zeichnen sich durch einfache Handhabung aus und sind somit die erste Wahl für Routine-, Labor- und Prozessanalysen. Sie sind in stabilen Boxen mit farbcodierten Etiketten ideal verpackt, die auf einen Blick alle relevanten Informationen zum Test liefern. Für alle typischen Parameter, die für die Wasser- und Abwasseranalyse relevant sind, stehen verschiedene Testkits mit unterschiedlichen Messbereichen zur Verfügung.
  • Einfach
    • Farbige Piktogramme als Schritt-für-Schritt-Anleitung
    • Große Küvetten für einfaches Pipettieren
    • Küvetten mit Barcode für die automatische Testauswahl
  • Sicher:
    • Einfaches Entnehmen der Röhrchen aus der Box
    • Kein Kontakt mit Chemikalien
    • Reaktionen basierend auf international anerkannten Standardmethoden
  • Zuverlässig
    • Präzise vordosierte Reagenzien
    • Geeignete Tests für jede Anwendung
    • Gleichbleibend hohe Qualität von Charge zu Charge
Spezifikation
Spezifikation
Kupfer (Cu2+)
Blaues Etikett
Photometrische Bestimmung
20 Reagenzgläser Kupfer 7, 1 Reagenzglas mit 6 ml Kupfer 7 R2
20 pro Packung
4,0 mL
10 min
DIN-, EN-, ISO-, EPA- und APHA-Normen
Vordosierte Küvetten
Kompatible Macherey-Nagel-Photometer
20
0,10 bis 7,00 mg/l Cu2+
Cuprizon (Oxalsäure-bis-Cyclohexylidenhydrazid)
Küvettentest