Learn More
Macherey-Nagel™ Nanacolor™ Röhrchentest
Führen Sie einfache, schnelle Messungen durch. Macherey-Nagel™ Nanocolor™ Röhrentests sind für die automatische Erkennung durch Macherey-Nagel-Photometer mit einem Barcode versehen. Jeder Test enthält genau vordosierte Reagenzien in 16 mm-Küvetten und zusätzliche Reagenzien für einfache Handhabung, hohe Anwendersicherheit und maximale Präzision.
35.90 € - 108.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | DIN-, EN-, ISO-, EPA- und APHA-Normen |
---|---|
Format | Vordosierte Küvetten |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Photometrische Bestimmung |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Kompatible Macherey-Nagel-Photometer |
Produktcode | Marke | Analyten | Bereich | Testmethode | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Analyten | Bereich | Testmethode | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10244522
|
Macherey-Nagel™
985057 |
Kohlenwasserstoffe (HC) (als CSB) | 0,5 bis 5,6 mg/l HC, 30 bis 300 mg/kg HC | Kaliumdichromat |
103.00 €
20 Tests |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10341823
|
Macherey-Nagel™
985088 |
Gesamtstickstoff (N) | 5 bis 220 mg/l N | 2,6-Dimethylphenol |
108.00 €
1 Test |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10671553
|
Macherey-Nagel™
985097 |
Zinn (Sn) | 0,10 bis 3,00 mg/l Sn | 9-Phenyl-3-fluor |
88.70 €
1 Test |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10224192
|
Macherey-Nagel™
985017 |
Chlor (Cl2), Ozon (O3) | 0,05 bis 2,50 mg/l Cl2, 0,05 bis 2,00 mg/l O3 | DPD |
35.90 €
1 Test |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10028710
|
Macherey-Nagel™
985054 |
Kupfer (Cu2+) | 0,10 bis 7,00 mg/l Cu2+ | Cuprizon (Oxalsäure-bis-Cyclohexylidenhydrazid) |
89.60 €
1 Test |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10651553
|
Macherey-Nagel™
985087 |
Sulfat (SO42- ) | 200 - 1000mg/L SO42- | Bariumsulfat (Trübung) |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11370635
|
Macherey-Nagel™
985061 |
Nickel (Ni2+) | 0,10 bis 7,00 mg/l Ni2+ | Dimethylglyoxim |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
10050532
|
Macherey-Nagel™
985045 |
Kalium (K+) | 2 bis 50 mg/l K+ | Kaliumtetraphenylborat (Trübung) |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
Nanocolor™ Röhrentests für die photometrische Analyse zeichnen sich durch einfache Handhabung aus und sind somit die erste Wahl für Routine-, Labor- und Prozessanalysen. Sie sind ideal verpackt in stabilen Boxen mit farbcodierten Etiketten, die alle relevanten Informationen zum Test auf einen Blick liefern. Für alle typischen Parameter, die für die Wasser- und Abwasseranalyse relevant sind, stehen verschiedene Testkits mit unterschiedlichen Messbereichen zur Verfügung.
- Einfach
- Farbige Piktogramme als Schritt-für-Schritt-Anleitung
- Große Küvetten für einfaches Pipettieren
- Barcodierte Küvetten für die automatische Testauswahl
- Sicher:
- Bequemes Entnehmen von Röhrchen aus der Box
- Kein Kontakt mit Chemikalien
- Reaktionen auf Basis international anerkannter Standardmethoden
- Zuverlässig
- Präzise vordosierte Reagenzien
- Geeignete Tests für jede Anwendung
- Gleichbleibend hohe Qualität von Charge zu Charge
Spezifikation
DIN-, EN-, ISO-, EPA- und APHA-Normen | |
Vordosierte Küvetten | |
Photometrische Bestimmung | |
Kompatible Macherey-Nagel-Photometer |