Learn More
Macherey-Nagel™ Nanacolor™ Röhrchentest
Führen Sie einfache, schnelle Messungen durch. Macherey-Nagel™ Nanocolor™ Röhrentests sind für die automatische Erkennung durch Macherey-Nagel-Photometer mit einem Barcode versehen. Jeder Test enthält genau vordosierte Reagenzien in 16 mm-Küvetten und zusätzliche Reagenzien für einfache Handhabung, hohe Anwendersicherheit und maximale Präzision.
Marke: Macherey-Nagel™ 985057
Weitere Details : CAS : 7664-93-9 Netto-Gewicht : 0.50000kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : II
Beschreibung
Nanocolor™ Röhrentests für die photometrische Analyse zeichnen sich durch einfache Handhabung aus und sind somit die erste Wahl für Routine-, Labor- und Prozessanalysen. Sie sind ideal verpackt in stabilen Boxen mit farbcodierten Etiketten, die alle relevanten Informationen zum Test auf einen Blick liefern. Für alle typischen Parameter, die für die Wasser- und Abwasseranalyse relevant sind, stehen verschiedene Testkits mit unterschiedlichen Messbereichen zur Verfügung.
- Einfach
- Farbige Piktogramme als Schritt-für-Schritt-Anleitung
- Große Küvetten für einfaches Pipettieren
- Barcodierte Küvetten für die automatische Testauswahl
- Sicher:
- Bequemes Entnehmen von Röhrchen aus der Box
- Kein Kontakt mit Chemikalien
- Reaktionen auf Basis international anerkannter Standardmethoden
- Zuverlässig
- Präzise vordosierte Reagenzien
- Geeignete Tests für jede Anwendung
- Gleichbleibend hohe Qualität von Charge zu Charge
Spezifikation
Kohlenwasserstoffe (HC) (als CSB) | |
Grün/orangefarbenes Etikett | |
Vordosierte Küvetten | |
Kompatible Macherey-Nagel-Photometer | |
20 | |
0,5 bis 5,6 mg/l HC, 30 bis 300 mg/kg HC | |
Kaliumdichromat | |
Küvettentest |
DIN-, EN-, ISO-, EPA- und APHA-Normen | |
Bestimmung nach Pentanextraktion aus Wasser- und Bodenproben | |
Photometrische Bestimmung | |
20 Reagenzgläser HC 300 | |
1 Kit | |
4,0 mL | |
2 h |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.