Learn More
Macherey-Nagel™ Nanacolor™ Röhrchentest
Führen Sie einfache, schnelle Messungen durch. Macherey-Nagel™ Nanocolor™ Röhrentests sind für die automatische Erkennung durch Macherey-Nagel-Photometer mit einem Barcode versehen. Jeder Test enthält genau vordosierte Reagenzien in 16 mm-Küvetten und zusätzliche Reagenzien für einfache Handhabung, hohe Anwendersicherheit und maximale Präzision.
Marke: Macherey-Nagel™ 985087
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : II
Beschreibung
Nanocolor™ Röhrentests für die photometrische Analyse zeichnen sich durch einfache Handhabung aus und sind somit die erste Wahl für Routine-, Labor- und Prozessanalysen. Sie sind ideal verpackt in stabilen Boxen mit farbcodierten Etiketten, die alle relevanten Informationen zum Test auf einen Blick liefern. Für alle typischen Parameter, die für die Wasser- und Abwasseranalyse relevant sind, stehen verschiedene Testkits mit unterschiedlichen Messbereichen zur Verfügung.
- Einfach
- Farbige Piktogramme als Schritt-für-Schritt-Anleitung
- Große Küvetten für einfaches Pipettieren
- Barcodierte Küvetten für die automatische Testauswahl
- Sicher:
- Bequemes Entnehmen von Röhrchen aus der Box
- Kein Kontakt mit Chemikalien
- Reaktionen auf Basis international anerkannter Standardmethoden
- Zuverlässig
- Präzise vordosierte Reagenzien
- Geeignete Tests für jede Anwendung
- Gleichbleibend hohe Qualität von Charge zu Charge
Spezifikation
Sulfat (SO42- ) | |
Grünes Etikett | |
Photometrische Bestimmung | |
20 Reagenzgläser Sulfat 1000, 1 Flasche mit 2 g Sulfat 1000 R2, 1 Messlöffel 70 mm | |
20/Packung | |
1.0 ml | |
2 min |
DIN-, EN-, ISO-, EPA- und APHA-Normen | |
Vordosierte Küvetten | |
Kompatible Macherey-Nagel-Photometer | |
20 | |
200 - 1000mg/L SO42- | |
Bariumsulfat (Trübung) | |
Küvettentests |