Learn More
Macherey-Nagel™ Nanacolor™ Röhrchentest
Führen Sie einfache, schnelle Messungen durch. Macherey-Nagel™ Nanocolor™ Röhrentests sind für die automatische Erkennung durch Macherey-Nagel-Photometer mit einem Barcode versehen. Jeder Test enthält genau vordosierte Reagenzien in 16 mm-Küvetten und zusätzliche Reagenzien für einfache Handhabung, hohe Anwendersicherheit und maximale Präzision.
Marke: Macherey-Nagel™ 985097
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : II
Beschreibung
Nanocolor™ Röhrentests für die photometrische Analyse zeichnen sich durch einfache Handhabung aus und sind somit die erste Wahl für Routine-, Labor- und Prozessanalysen. Sie sind ideal verpackt in stabilen Boxen mit farbcodierten Etiketten, die alle relevanten Informationen zum Test auf einen Blick liefern. Für alle typischen Parameter, die für die Wasser- und Abwasseranalyse relevant sind, stehen verschiedene Testkits mit unterschiedlichen Messbereichen zur Verfügung.
- Einfach
- Farbige Piktogramme als Schritt-für-Schritt-Anleitung
- Große Küvetten für einfaches Pipettieren
- Barcodierte Küvetten für die automatische Testauswahl
- Sicher:
- Bequemes Entnehmen von Röhrchen aus der Box
- Kein Kontakt mit Chemikalien
- Reaktionen auf Basis international anerkannter Standardmethoden
- Zuverlässig
- Präzise vordosierte Reagenzien
- Geeignete Tests für jede Anwendung
- Gleichbleibend hohe Qualität von Charge zu Charge
Spezifikation
Zinn (Sn) | |
Hellorangefarbenes Etikett | |
Photometrische Bestimmung | |
18Reagenzgläser Zinn 3, 1 Flasche mit 1 g Zinn 3 R2, 1 Reagenzglas mit 10 ml Zinn 3 R3, 2 Reagenzgläser mit 10 ml Zinn 3 R4, 1 Reagenzglas mit Blindwert, 1 Messlöffel 70 mm | |
18/Packung | |
4,0 mL | |
20 min |
DIN-, EN-, ISO-, EPA- und APHA-Normen | |
Vordosierte Küvetten | |
Kompatible Macherey-Nagel-Photometer | |
18 | |
0,10 bis 3,00 mg/l Sn | |
9-Phenyl-3-fluor | |
Küvettentest |