Learn More
NAPG Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | NAPG |
---|---|
Konzentration | 0.13 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot, Immunoprecipitation |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16894844
|
Proteintech
15604-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 23-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16884844
|
Proteintech
15604-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 23-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
NAPG is soluble NSF attachment protein gamma. The soluble NSF attachment proteins (SNAPs) enable N-ethyl-maleimide-sensitive fusion protein (NSF) to bind to target membranes. NSF and SNAPs appear to be general components of the intracellular membrane fusion apparatus, and their action at specific sites of fusion must be controlled by SNAP receptors particular to the membranes being fused. The product of this gene mediates platelet exocytosis and controls the membrane fusion events of this process.Spezifikation
NAPG | |
Western Blot, Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Human, Mouse | |
Q99747, Q9CWZ7 | |
108123, 307382, 8774 | |
NAPG Fusion Protein Ag7988 | |
Primary | |
-20°C | |
NAPG |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
GAMMASNAP, NAPG, SNAP gamma, SNAPG | |
NAPG | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |