Learn More
Naphthacene, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31331776
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31331776 5 g
31331058 100 mg
31323708 250 mg
31331244 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 31331776 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1432525g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Naphthacene
CAS 92-24-0
Summenformel C18H12
MDL-Nummer MFCD00003702
Menge 5 g
SMILES C12=CC3=CC4=CC=CC=C4C=C3C=C1C=CC=C2
Molekulargewicht (g/mol) 228.29
Reinheit (%) 98%