Learn More
Naproxen, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200097486
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16426298 10 g 10 Gramm
16418887 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 16426298
Marke: Medchem Express HY15030
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Naproxen is a COX-1 and COX-2 inhibitor with IC50s of 8.72 and 5.15 μM, respectively in cell assay.
Naproxen is a COX-1 and COX-2 inhibitor with IC50s of 8.72 and 5.15 μM, respectively in cell assay.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Naproxen
CAS 22204-53-1
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C14H14O3
Menge 10 g
Synonym (S)-Naproxen
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (434.29 mM) ∣H2O : 75 mg/mL (325.72 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES C[C@H](C(O)=O)C1=CC2=CC=C(OC)C=C2C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 230.26
Formelmasse 230.26
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation