Learn More
Naproxen sodium, MedChemExpress
Beschreibung
Naproxen sodium is a COX-1 and COX-2 inhibitor with IC50s of 8.72 and 5.15 μM, respectively in cell assay.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Naproxen sodium |
| CAS | 26159-34-2 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C14H13NaO3 |
| Menge | 10 g |
| Löslichkeitsinformationen | H2O : 75 mg/mL (297.34 mM; Need ultrasonic and warming) ∣DMSO : 5 mg/mL (19.82 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C[C@H](C(O[Na])=O)C1=CC2=CC=C(OC)C=C2C=C1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 252.24 |
| Formelmasse | 252.24 |
| Mehr anzeigen |