Learn More
Naratriptan hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16488408
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16488408 10 mg 10 Milligramm
16464297 50 mg -
2 options
Artikelnummer. 16488408
Marke: Medchem Express HYB0197A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Naratriptan hydrochloride is a selective 5-HT1 receptor subtype agonist and is a triptan drug that is used for the treatment of migraine headaches.
Naratriptan hydrochloride is a selective 5-HT1 receptor subtype agonist and is a triptan drug that is used for the treatment of migraine headaches.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Naratriptan hydrochloride
CAS 143388-64-1
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C17H26ClN3O2S
Menge 10 mg
Synonym GR-85548A hydrochloride
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 35 mg/mL (94.10 mM) ∣H2O : 6.67 mg/mL (17.93 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(CCC1=CC2=C(NC=C2C3CCN(C)CC3)C=C1)(NC)=O.Cl
Molekulargewicht (g/mol) 371.93
Formelmasse 371.93
Reinheit (%) 99.91%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation