Learn More
Thermo Scientific™ National Economy Fläschchen
Thermo Scientific™ National Economy Fläschchen sind in verschiedenen Ausführungen in Klar- oder Braunglas entsprechend den besonderen Anwendungsanforderungen lieferbar.
Marke: Thermo Scientific™ 60180-701
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.00000kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ National Economy Fläschchen sind durchsichtig oder bernsteinfarben und in verschiedenen Ausführungen für die Anforderungen verschiedenster Anwendungen erhältlich.
Spezifikation
60180-701 | |
2 ml | |
Crimp Top Vial |
Clear | |
2 ml | |
Thermo Scientific, Agilent, PE, Shimadzu, Varian, |